Learn More
2,4-Dibromanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460943 100 g 100 Gramm
11440943 5 g 5 Gramm
11450943 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460943 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13329.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 615-57-6 | C6H5Br2N | 250.921 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-57-6
Summenformel C6H5Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 250.921
MDL-Nummer MFCD00007633
InChI-Schlüssel DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo, 2,4-dibromobenzenamine, 2,4-dibromo-phenylamine, dibromobenzenamine, 2,4-dibromanilin, pubchem3447, 2,4-dibromophenylamine, benzenamine,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl aniline, acmc-209mu0
PubChem CID 12004
IUPAC-Name 2,4-Dibromanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromoaniline
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Dichte 2.297
Siedepunkt 156°C (24 mmHg)
Geruch Characteristic
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2206653
Formelmasse 250.93
Reinheit (%) ≥98%