Learn More
2,4-Dibrom-6-Nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349186 25 g 25 Gramm
11339186 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20333.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 827-23-6 | C6H4Br2N2O2 | 295.918 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 827-23-6
Summenformel C6H4Br2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 295.918
MDL-Nummer MFCD00012107
InChI-Schlüssel OBTUHOVIVLDLLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo-6-nitro, 2,4-dibromo-6-nitrophenylamine, 2,4-dibromo-6-nitrobenzenamine, acmc-209pq0, 2-nitro-4,6-dibromoaniline, 4,6-dibromo-2-nitroaniline, 2,4-dibromo-6-nitro-aniline, 2,4-dibromo-6-nitro-phenylamine, aniline, 2,4-dibromo-6-nitro, benzenamine,2,4-dibromo-6-nitro
PubChem CID 70009
IUPAC-Name 2,4-dibrom-6-nitroanilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromo-6-nitroaniline
Schmelzpunkt 129°C to 131°C
Menge 25 g
Beilstein 2805574
Formelmasse 295.92
Reinheit (%) 99%