Learn More
2,4-Dibrom-6-fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 4-Dibromo-6-fluoroaniline |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 268.91 |
| Reinheit (%) | 97% |