Learn More
2,4-Dibrom-6-Chloranilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479306
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11479306
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18998.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-18-0
Summenformel C6H4Br2ClN
Molekulargewicht (g/mol) 285.363
MDL-Nummer MFCD00031419
InChI-Schlüssel MFROLNRQDCAZCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4,6-dibromoaniline, 6-chloro-2,4-dibromoaniline, 4,6-dibromo-2-chlorophenylamine, pubchem3631, acmc-209qkg, 4,6-dibromo-2-chloroaniline, benzenamine,2,4-dibromo-6-chloro, labotest-bb lt01147812, 2,4-dibromo-6-chloroaniline, 2,4-bis bromanyl-6-chloranyl-aniline
PubChem CID 4295982
IUPAC-Name 2,4-dibrom-6-Chloranilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromo-6-chloroaniline
Schmelzpunkt 99°C to 101°C
Menge 25 g
Beilstein 2718195
Formelmasse 285.38
Reinheit (%) 97%