Learn More
2,4-Dibrom-6-Chloranilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dibromo-6-chloroaniline |
| Schmelzpunkt | 99°C to 101°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2718195 |
| Formelmasse | 285.38 |
| Reinheit (%) | 97% |