Learn More
2,4-Dibrom-1-Fluorbenzol, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dibromo-1-fluorobenzene |
| Dichte | 2.047 |
| Siedepunkt | 103°C (32 mmHg) |
| Flammpunkt | 92°C (197°F) |
| Brechungsindex | 1.584 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1934822 |
| Formelmasse | 253.91 |
| Reinheit (%) | 90% |
| Güte | Technisch |