Learn More
2,4-Dibrom-1-fluorbenzol 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11378996
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378996 5 g 5 Gramm
11388996 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20171.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1435-53-6
Summenformel C6H3Br2F
Molekulargewicht (g/mol) 253.90
MDL-Nummer MFCD00000283
InChI-Schlüssel MKHDDTWHDFVYDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromofluorobenzene, 1,3-dibromo-4-fluorobenzene, 1-fluoro-2,4-dibromobenzene, benzene, 2,4-dibromo-1-fluoro, pubchem3446, acmc-209cqz, 1,3-dibromo-5-fluoro, intermediates-zcf02097, ksc494g9j
PubChem CID 15034
IUPAC-Name 2,4-Dibrom-1-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromo-1-fluorobenzene
Dichte 2.047
Siedepunkt 103°C (32 mmHg)
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.584
Menge 5 g
Beilstein 1934822
Formelmasse 253.91
Reinheit (%) 98%