Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 4-Dibromo-1-fluorobenzene |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 2.0470g/mL |
| Siedepunkt | 105°C to 110°C (22.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 92°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke