Learn More
2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15477525
46.26 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
CAS 43167-79-9
Schmelzpunkt 194°C to 196°C
Summenformel C19H20N6O
MDL-Nummer MFCD00272362
Menge 1 g
Synonym 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-4-morpholinyl-n2,n4-diphenyl, 2,4-dianilino-6-4-morpholinyl-1,3,5-triazine, 6-morpholino-n2,n4-diphenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-morpholin-4-yl-n,n'-diphenyl-1,3,5 triazine-2,4-diamine, 6-morpholin-4-yl-n2,n4-diphenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, aamt, 2,4-bis anilino-6-4-morpholinyl-1,3,5-triazine, 6-4-morpholinyl-n2,n4-diphenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
InChI-Schlüssel GSXOUQFSYTZEJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=NC(=NC(=N2)NC3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C4
IUPAC-Name 6-Morpholin-4-yl-2-N,4-N-diphenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 348.41
PubChem CID 780750
Formelmasse 348.41
Reinheit (%) 97%