Learn More
2,4-Diaminotoluol, TRC
Artikelnummer. 30357519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357519 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357519 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4167801G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diaminotoluene
CAS 95-80-7
Summenformel C7 H10 N2
Menge 1 g
Synonym Toluene-2,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, 2,4-Diamino-1-methylbenzene, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Tolylenediamine, 2-Methyl-1,5-benzenediamine, 3-Amino-4-methylaniline, 4-Methyl-1,3-diaminobenzene, 4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-m-phenylenediamine, Brown for Fur T, C.I. Oxidation Base 35, Eucanine GB, Fouramine J, Fourrine 94, Fourrine M, Nako TMT, Pelagol Grey J, Pelagol J, Pontamine Developer TN, Renal MD, TDA, TDA (diamine), Zoba GKE, m-Toluenediamine, m-Tolylenediamine
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)cc1N
IUPAC-Name 4-Methylbenzol-1,3-Diamin
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
Formelmasse 122.0844