Learn More
2,4-Diaminophenol-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10300264 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10300264 100 g Glasflasche 100 Gramm
10062630 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10300264 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 212841000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-09-7
Summenformel C6H10Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 197.06
MDL-Nummer MFCD00012979
InChI-Schlüssel KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
PubChem CID 8715
IUPAC-Name 2,4-Diaminophenol;dihydrochlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Diaminophenol dihydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 222°C
Farbe Beige bis Graugrün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H2N)2C6H3OH·2HCl
Menge 100 g
Beilstein 13, 550
Merck Index 14, 2983
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 27.5g/100mL (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether
Formelmasse 197.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver