Learn More
2,4-Diamin-6-hydroxypyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773455 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10773455 25 g 25 Gramm
10010740 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773455 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112240250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56-06-4 | C4H6N4O | 126.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-06-4
Summenformel C4H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
MDL-Nummer MFCD00006098
InChI-Schlüssel SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
PubChem CID 2944
IUPAC-Name 2,6-Diamino-1H-Pyrimidin-4-on
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 270.0°C to 290.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 24, 469
Merck Index 15, 2983
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 11.5g/L (20°C).
Formelmasse 126.12
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.