Learn More
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494757 500 g 500 Gramm
11474757 25 g 25 Gramm
11484757 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21240.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-06-4 | C4H6N4O | 126.119 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-06-4
Summenformel C4H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 126.119
MDL-Nummer MFCD00006098
InChI-Schlüssel SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
PubChem CID 2944
IUPAC-Name 2,6-Diamino-1H-Pyrimidin-4-on
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Schmelzpunkt 285°C to 286°C (decomposition)
Menge 500 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2981
Formelmasse 126.12
Reinheit (%) 96%