Learn More
2,4-Diamin-6-hydroxypyrimidin, 96 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 112241000
Additional Details : CAS : 56-06-4 Gewicht : 0.15000kg
Menge | 100g |
---|
Chemische Identifikatoren
56-06-4 | |
126.12 | |
SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N | |
2944 | |
C1=C(NC(=NC1=O)N)N |
C4H6N4O | |
MFCD00006098 | |
2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine | |
2,6-Diamino-1H-Pyrimidin-4-on |
Spezifikation
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine | |
Kunststoffflasche | |
Weiß bis Creme-farben | |
100g | |
56-06-4 | |
100.0 | |
C4H6N4O | |
24, 469 | |
2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine | |
SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-Diamino-1H-Pyrimidin-4-on | |
2944 | |
Feines Kristallpulver |
Authentic | |
0.5% max. (K.F.) | |
270.0°C to 290.0°C | |
96% | |
95.0 | |
96% | |
MFCD00006098 | |
15, 2983 | |
Solubility in water: 11.5g/L (20°C). | |
C1=C(NC(=NC1=O)N)N | |
126.12 | |
126.12 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
- 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.