Learn More
2,4-Diacetylphloroglucinol, TRC
Artikelnummer. 30362901
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362901 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362901 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD365500500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diacetylphloroglucinol
CAS 2161-86-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H10 O5
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O5/c1-4(11)8-6(13)3-7(14)9(5(2)12)10(8)15/h3,13-15H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)C)c1O
IUPAC-Name 1-(3-Acetyl-2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 210.18
Formelmasse 210.0528
Reinheit (%) >95