missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Di-tert-butylphenol, TRC

Artikelnummer. 17991015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17991015 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17991015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4294755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 96-76-4
Summenformel C14 H22 O
Molekulargewicht (g/mol) 206.32
Synonym Phenol, 2,4-di-tert-butyl- (8CI), 2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Bis(tert-butyl)phenol, 2,4-Di-tert-butylhydroxybenzene, 2,4-Di-tert-butylphenol, Agidol 10, NSC 174502
IUPAC-Name 2,4-Di-tert-butylphenol
SMILES CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4-Di-tert-butylphenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
Formelmasse 206.1671
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.