Learn More
2,4-Di-tert-Butylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498417 1000 g 1000 Gramm
11408427 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18509.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96-76-4 | C14H22O | 206.329 g/mol
2,4-Di-tert-butylphenol is used to study its alkylation reaction with cinnamyl alcohol in the presence of Al-substituted disordered hexagonal molecular silica catalysts. It is a raw material for phosphite anti-oxidants. The antioxidants are primarily used in the manufacture of polyolefins. It is also used as an intermediate for the preparation of UV stabilizers and in manufacturing of pharmaceuticals and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Di-tert-Butylphenol wird verwendet, um dessen Alkylierungsreaktion mit Cinnamylalkohol in Anwesenheit von Al-substituierten hexagonalen Molekül-Silika-Katalysatoren zu untersuchen. Es ist ein Rohstoff für Phosphitantioxidantien. Die Antioxidantien werden hauptsächlich bei der Herstellung von Polyolefinen verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für die Vorbereitung von UV-Stabilisatoren und bei der Herstellung von Pharmazeutika und Duftstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Äther, Aceton, Chloroform. 2,4-Di-tert-Butylphenol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-76-4
Summenformel C14H22O
Molekulargewicht (g/mol) 206.329
MDL-Nummer MFCD00008828
InChI-Schlüssel ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-di-tert-butylphenol, 2,4-di-t-butylphenol, phenol, 2,4-bis 1,1-dimethylethyl, antioxidant no. 33, 1-hydroxy-2,4-di-tert-butylbenzene, phenol, 2,4-di-tert-butyl, 2,4-bis tert-butyl phenol, prodox 146, prodox 146a-85x, unii-fob94g6hzt
PubChem CID 7311
IUPAC-Name 2,4-Di-tert-butylphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Di-tert-butylphenol
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Dichte 0.887
Siedepunkt 265°C
Flammpunkt 129°C (264°F)
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1910383
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ether,acetone,chloroform. 2,4-Di-tert-butylphenol. Insoluble in water.
Formelmasse 206.33
Reinheit (%) 97%