Learn More
2,4-D, Fluka™
Artikelnummer. 16212852 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16212852 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16212852 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. R1604100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
  • Technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-D
Verpackung Glasflasche
CAS 94-75-7
Summenformel Cl2C6H3OCH2CO2H
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 136°C to 140°C
Siedepunkt 160°C (0.53 hPa)
Synonym 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Industry Type Environmental Analysis
Molekulargewicht (g/mol) 221.04
Menge 100 mg
Güte Analysenstandard