Learn More
2-(4-Chlorophenylthio)-6-Fluorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470748
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470748 1 g 1 Gramm
11480748 5 g 5 Gramm
11490748 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25230.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175204-12-3
Summenformel C13H7ClFNS
Molekulargewicht (g/mol) 263.714
MDL-Nummer MFCD00068208
InChI-Schlüssel KFJFXRCXNMCNBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-4-chlorophenylthio benzonitrile, 2-4-chlorophenyl thio-6-fluorobenzonitrile, 2-4-chlorophenyl sulfanyl-6-fluorobenzonitrile, 2-4-chlorophenylthio-6-fluorobenzonitrile, 2-4-chlorophenylthio-6-fluorobenzenecarbonitrile, acmc-20anur, maybridge3_004320, 2-4-chlorophenylsulfanyl-6-fluorobenzonitrile
PubChem CID 2737296
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)sulfanyl-6-fluorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)SC2=CC=C(C=C2)Cl)C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenylthio)-6-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Menge 1 g
Formelmasse 263.72
Reinheit (%) 97%