Learn More
2-(4-Chlorphenylsulfonyl)thioacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443547 250 mg 250 Milligramm
11366919 1 g 1 Gramm
11376919 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15443547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26806.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59865-87-1
Summenformel C8H8ClNO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 249.73
MDL-Nummer MFCD00052824
InChI-Schlüssel OGQJCNYNVJXWBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chlorobenzenesulfonyl ethanethioamide, maybridge1_008491, acmc-20ao70, 2-4-chlorophenylsulfonyl thioacetamide, 2-4-chlorophenyl sulfonylethanethioamide, 2-4-chlorophenyl sulfonyl thioacetamide, 4-chlorobenzene-1-sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chloro-benzenesulfonyl-thioacetamide
PubChem CID 2743732
IUPAC-Name 2-(4-chlorobenzenesulfonyl)ethanethioamide
SMILES NC(=S)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenylsulfonyl)thioacetamide
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Menge 250 mg
Formelmasse 249.73
Reinheit (%) 97%