Learn More
2-(4-Chlorphenyl)-2-methylmorpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479800
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479800 250 mg 250 Milligramm
11489800 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479800 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51010.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109461-44-1 | Molecular Formula: C11H14ClNO | Molecular Weight: 211.689 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109461-44-1
Summenformel C11H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 211.689
MDL-Nummer MFCD08061115
InChI-Schlüssel IJDDASQRAPIORY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl-2-methylmorpholine, 2-4-chloro-phenyl-2-methyl-morpholine, acmc-1c8s6, morpholine,2-4-chlorophenyl-2-methyl
PubChem CID 3066043
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)-2-Methylmorpholin
SMILES CC1(CNCCO1)C2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenyl)-2-methylmorpholine
Menge 250 mg
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 99%