Learn More
(2-(4-chlorphenyl)-1,3-Thiazol-4-yl)methanaminhydrochlorid, 97 %, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10196802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10196802 250 mg 250 Milligramm
10055682 1 g 1 Gramm
10737885 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10196802 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01299CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-35-0
Summenformel C10H10Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 261.16
MDL-Nummer MFCD05865127
InChI-Schlüssel PNBZPHKDYJHRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanaminehydrochloride, bestipharma 584-709, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hcl, 2-4-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2794737
SMILES Cl.NCC1=CSC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(4-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name [2-(4-Chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methanamin;hydrochlorid
Formelmasse 261.18
Reinheit (%) 97%
Güte Technisch