Learn More
(2-(4-chlorphenyl)-1,3-Thiazol-4-yl)methanaminhydrochlorid, 97 %, tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [2-(4-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 1-[2-(4-Chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methanaminhydrochlorid |
Formelmasse | 261.18 |
Reinheit (%) | 97% |
Güte | Eigenschaften |