Learn More
2-(4-Chlorphenoxy)Isobuttersäure, 98 %
Artikelnummer. 11458257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458257 25 g 25 Gramm
11468257 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17624.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 882-09-7
Summenformel C10H11ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 214.645
MDL-Nummer MFCD00004192
InChI-Schlüssel TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym clofibric acid, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanoic acid, chlorofibrinic acid, clofibrinic acid, chlorfibrinic acid, clofibrin, chlorophibrinic acid, pcib, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropionic acid, clofibrate free acid
PubChem CID 2797
ChEBI CHEBI:34648
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenoxy)-2-Methylpropansäure
SMILES CC(C)(C(=O)O)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid
Schmelzpunkt 119°C to 120°C
Menge 25 g
Beilstein 1874067
Merck Index 14,2378
Formelmasse 214.65
Reinheit (%) 98%