Learn More
2-(4-Chlorphenoxy)-2-methylpropionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10572591 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10572591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 189092500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 882-09-7
Summenformel C10H11ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 214.65
MDL-Nummer MFCD00004192
InChI-Schlüssel TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym clofibric acid, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanoic acid, chlorofibrinic acid, clofibrinic acid, chlorfibrinic acid, clofibrin, chlorophibrinic acid, pcib, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropionic acid, clofibrate free acid
PubChem CID 2797
ChEBI CHEBI:34648
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenoxy)-2-Methylpropansäure
SMILES CC(C)(C(=O)O)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 120.0°C to 123.0°C
Farbe Braun bis gelb
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel ClC6H4OC(CH3)2CO2H
Menge 250 g
Merck Index 15, 2371
Formelmasse 214.65
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver