Learn More
2-[4-(Chlormethyl)phenyl]-5-(trifluormethyl)pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561944
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10561944 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10421704 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10561944 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC53024DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 613239-76-2
Summenformel C13H9ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 271.67
MDL-Nummer MFCD09817479
InChI-Schlüssel JTXHHQDYEHXWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloromethyl phenyl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzyl chloride, 2-4-chloromethyl-phenyl 5-trifluoromethyl-pyridine, 2-4-chloromethyl-phenyl-5-trifluoromethyl-pyridine
PubChem CID 22280067
IUPAC-Name 2-[4-(Chlormethyl)Phenyl]-5-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(CCl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 271.67
Reinheit (%) 95%