Learn More
2-[4-(Chlormethyl)phenyl]-5-(trifluormethyl)pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 271.67 |
| Reinheit (%) | 95% |