Learn More
2-[4-(Chlormethyl)phenyl]-5-(trifluormethyl)pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 271.67 |
Reinheit (%) | 95% |