Learn More
2-(4-Chlorbenzyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450757
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450757 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11450757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23170.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorobenzyl)pyridine
Schmelzpunkt 8°C
CAS 4350-41-8
Dichte 1.17
Siedepunkt 181°C to 183°C (20 mmHg)
Menge 25 g
Brechungsindex 1.587
Summenformel C12H10ClN
MDL-Nummer MFCD00006353
Beilstein 133425
Synonym 2-4-chlorobenzyl pyridine, 2-4-chlorophenyl methyl pyridine, 2-p-chlorobenzyl pyridine, 2-4'-chlorobenzyl pyridine, pyridine, 2-4-chlorophenyl methyl, 2-para-chlorobenzyl-pyridine, 2-4-chloro-benzyl-pyridine, pubchem20810, acmc-209jus, 2-p-chlorobenzylpyridine
InChI-Schlüssel XSVWMIMFDMJQRL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC-Name 2-[(4-chlorphenyl)methyl]pyridine
Molekulargewicht (g/mol) 203.669
PubChem CID 78054
Formelmasse 203.67
Reinheit (%) 97%