Learn More
2-(4-Bromphenyl)-imidazo-[1,2-a]-pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480070 1 g 1 Gramm
11470070 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480070 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50590.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridin ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt, das in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34658-66-7
Summenformel C13H9BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 273.13
MDL-Nummer MFCD00218250
InChI-Schlüssel GRZUOGFRIHABDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromo-phenyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl h-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1aihf, 2-4-bromophenyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-? pyridine, 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-a pyridine #, imidazo 1,2-a pyridine,2-4-bromophenyl, imidazol 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl
PubChem CID 623416
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)Imidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Menge 1 g
Formelmasse 273.13