Learn More
2-(4-Bromphenyl)-Ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498116 25 g 25 Gramm
11478116 1 g 1 Gramm
11488116 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14143.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4654-39-1 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4654-39-1
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.063
MDL-Nummer MFCD00002897
InChI-Schlüssel PMOSJSPFNDUAFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl ethanol, 4-bromophenethyl alcohol, p-bromophenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-ol, 2-4-bromo-phenyl-ethanol, 2-4-bromophenyl ethyl alcohol, 2-p-bromophenyl ethanol, phenethyl alcohol, p-bromo, 4-bromobenzene ethanol
PubChem CID 72851
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)-Ethanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenyl)ethanol
Dichte 1.436
Siedepunkt 106°C to 108°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.573
Menge 25 g
Beilstein 2079929
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) 98%