Learn More
2-(4-Bromphenoxy)-N,N-dimethylethylamin, TRC
Artikelnummer. 30333498
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30333498 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333498 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68638050MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine
CAS 2474-07-9
Summenformel C10 H14 Br N O
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14BrNO/c1-12(2)7-8-13-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6H,7-8H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCOc1ccc(Br)cc1
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenoxy)-N,N-dimethylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 244.13
Formelmasse 243.0259