Learn More
2-(4-Bromphenoxy)-N,N-dimethylethylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine |
| CAS | 2474-07-9 |
| Summenformel | C10 H14 Br N O |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14BrNO/c1-12(2)7-8-13-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCOc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-(4-Bromphenoxy)-N,N-dimethylethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.13 |
| Formelmasse | 243.0259 |