Learn More
2-[4-(Brommethyl)phenyl]propionsäure, TRC
Artikelnummer. 30348069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348069 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348069 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB41594610G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid
CAS 111128-12-2
Summenformel C10H11BrO2
Menge 10 g
Synonym 4-(Bromomethyl)-alpha-methylbenzeneacetic Acid, 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propanoic Acid, 2-[p-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(CBr)cc1
IUPAC-Name 2-[4-(Brommethyl)phenyl]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 243.1
Formelmasse 241.9942