Learn More
2-(4-Brombenzyl)Thiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10674015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10674015 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10113864 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10674015 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC70610DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 118150-25-7
Summenformel C11H9BrS
Molekulargewicht (g/mol) 253.157
MDL-Nummer MFCD11841076
InChI-Schlüssel GGYCIKURJBHUER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromobenzyl thiophene, 2-4-bromophenyl methyl thiophene
PubChem CID 15322628
IUPAC-Name 2-[(4-bromphenyl)methyl]thiophen
SMILES C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromobenzyl)thiophene
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 253.16
Reinheit (%) 97%