Learn More
2-(4-Brom-1-Pyrazolyl)benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467778 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15467778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61270.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)benzonitrile
CAS 1184023-09-3
Summenformel C10H6BrN3
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Synonym 2-4-bromopyrazol-1-yl benzonitrile, 2-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 2-4-bromo-1-pyrazolyl benzonitrile
InChI-Schlüssel RPTLEHPSCLVUDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)N2C=C(C=N2)Br
IUPAC-Name 2-(4-Brompyrazol-1-yl)benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 248.083
PubChem CID 61035135
Formelmasse 248.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest