Learn More
2,4-Bis-(trifluormethyl)-benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486766
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486766 5 g 5 Gramm
11476766 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23910.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 140690-56-8 | C9H5BrF6 | 307.033 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140690-56-8
Summenformel C9H5BrF6
Molekulargewicht (g/mol) 307.033
MDL-Nummer MFCD00010306
InChI-Schlüssel SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene, 2,4-bis trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl-1-bromomethyl benzene, pubchem4879, acmc-1c0tm, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzylbromide, 2,4-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzyl bromide
PubChem CID 518871
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-2,4-bis(Trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dichte 1.637
Siedepunkt 112°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.4511
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 7995492
Formelmasse 307.04
Reinheit (%) 97%