Learn More
2,4-Bis(Methoxycarbonyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364925 5 g 5 Gramm
11354925 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364925 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18161.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 153254-09-2 | C8H5BF6O2 | 257.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153254-09-2
Summenformel C8H5BF6O2
Molekulargewicht (g/mol) 257.93
MDL-Nummer MFCD01631349
InChI-Schlüssel WLYPBMBWKYALCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl phenylboronicacid, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, pubchem5262, acmc-209d8w, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bistrifluoromethylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2782667
IUPAC-Name [2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Menge 5 g
Formelmasse 257.93
Reinheit (%) 97%