Learn More
2,4'-Bipyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493667 250 mg 250 Milligramm
11367139 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27366.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 581-47-5 | C10H8N2 | 156.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 581-47-5
Summenformel C10H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 156.188
MDL-Nummer MFCD00006217
InChI-Schlüssel RMHQDKYZXJVCME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4'-bipyridine, 2,4'-dipyridyl, 4-pyridylpyridine, 2,4'-bipyridyl, 2,4-bipyridyl, 2,4'-dipyridine, unii-c6sn6ru851, ccris 3428, 2-4-pyridyl pyridine, 4-pyridyl-2-pyridine
PubChem CID 68488
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-Ylpyridin
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4'-Bipyridine
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Siedepunkt 281°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 156.19
Reinheit (%) 97%