Learn More
2-(4 -Biphenylyl)piperazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7029366
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15473547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26820.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105242-10-2
Summenformel C16H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 238.334
MDL-Nummer MFCD05864686
InChI-Schlüssel QUINYTMXFWCKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenyl-4-yl-piperazine, 2-4-phenylphenyl piperazine, 2-4-biphenylyl piperazine, 2-biphenyl-4-ylpiperazine, 2-1,1'-biphenyl-4-yl piperazine, pubchem9326, acmc-20a0oz, 2-4-biphenylyl piperazin
PubChem CID 2771747
IUPAC-Name 2-(4-Phenylphenyl)piperazin
SMILES C1CNC(CN1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Biphenylyl)piperazine
Schmelzpunkt 156°C to 159°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 238.34
Reinheit (%) 95%