missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Benzylpiperazino)ethan-1-amine, ≥95%, Maybridge

Artikelnummer. 10099291
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10099291

Marke: Thermo Scientific Maybridge KM10049DA

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(4-Benzylpiperazino)ethan-1-amine
CAS 4553-21-3
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C13H21N3
MDL-Nummer MFCD00831097
Menge 1 g
Synonym 2-4-benzylpiperazin-1-yl ethanamine, 1-2-aminoethyl-4-benzylpiperazine, 2-4-benzylpiperazino ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-benzyl piperazine, 2-4-benzyl-1-piperazinyl ethanamine, 2-4-benzylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-2-aminoethyl-4-benzyl-piperazine, 2-4-benzylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 2-4-benzyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 1-piperazineethanamine,4-phenylmethyl
InChI-Schlüssel CXEJMFLWEVKOGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1CCN)CC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name 2-(4-benzylpiperazin-1-yl)ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 219.332
PubChem CID 2735331
Formelmasse 219.33
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt