Learn More
2-(4-Aminophenylthio)essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-Aminophenylthio)acetic Acid |
| CAS | 104-18-7 |
| Summenformel | C8H9NO2S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2S/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(SCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-(4-aminophenyl)sulfanylEssigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183.23 |
| Formelmasse | 183.0354 |