Learn More
2-(4-Aminophenyl)ethylamin 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-57727
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
13472-00-9
C8H12N2
136.2
MFCD00008194
LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
2-4-aminophenyl ethylamine, 4-2-aminoethyl aniline, 4-aminophenethylamine, 4-2-amino-ethyl-phenylamine, p-aminophenethylamine, benzeneethanamine, 4-amino, 4-2-aminoethyl benzenamine, 4-aminophenylethylamine, 4-2-aminoethyl phenylamine, 4-2-amino-ethyl-aniline
72895
4-(2-Aminoethyl)anilin
C1=CC(=CC=C1CCN)N
13472-00-9
C8H12N2
136.2
MFCD00008194
LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
2-4-aminophenyl ethylamine, 4-2-aminoethyl aniline, 4-aminophenethylamine, 4-2-amino-ethyl-phenylamine, p-aminophenethylamine, benzeneethanamine, 4-amino, 4-2-aminoethyl benzenamine, 4-aminophenylethylamine, 4-2-aminoethyl phenylamine, 4-2-amino-ethyl-aniline
72895
4-(2-Aminoethyl)anilin
C1=CC(=CC=C1CCN)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 28°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.0570g/mL
Siedepunkt 103°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CH2CH2NH2
Brechungsindex 1.5905 to 1.5945
Menge 5 g
Beilstein 13, I, 48
Relative Dichte 1.057
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.