Learn More
2-(4-acetylpiperazin-1-yl)pyridin-5-boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10440584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10440584 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10440584 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00066DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Acetylpiperazin-1-yl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1073372-01-6
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C17H26BN3O3
MDL-Nummer MFCD09027063
Menge 1 g
Synonym 2-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 1-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanone, 2-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 1-4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanone, 1-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethan-1-one
InChI-Schlüssel RNFCDPMIZSSWDQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C
IUPAC-Name 1-[4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 331.223
PubChem CID 43811064
Formelmasse 331.22
Reinheit (%) 97%