Learn More
2,4,6-Tris(Trifluoromethyl)-1,3,5-Triazin, TRC
Artikelnummer. 30136655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136655 1 g 1 Gramm
17980855 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7952281G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 368-66-1
Summenformel C6N3F9
Molekulargewicht (g/mol) 285.06
Synonym 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-s-triazine
IUPAC-Name 2,4,6-Tris-(Trifluormethyl)-1,3,5-Triazin
SMILES FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-tris(Trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
Formelmasse 284.9949