Learn More
2,4,6-Triphenylpyryliumtetrafluoroborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463747 100 g 100 Gramm
11443747 5 g 5 Gramm
11453747 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18217.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 448-61-3 | C23H17BF4O | 396.19 g/mol
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate is used as a sensitizer to carry out the photo oxidation of cathecol. It is also used in the preparation of three N-alkylpyridinium photosensitizers by reacting with (1R,2S)-(-)-norephedrine, (S)-(+)-2-(aminomethyl)pyrrolidine and (R)-(-)-1-cyclohexylethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Triphenylpyryliumtetrafluoroborat wird als Sensibilisator für die Photooxidation von Catechol verwendet. Wird auch zur Herstellung von drei N-Alkylpyridinium-Photosensibilisatoren verwendet, da es mit (1R,2S)-(-)-Norephedrine, (S)-(+)-2-(Aminomethyl)Pyrrolidin und (R)-(-)-1-Cyclohexlethylamin reagiert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, Ethylalkohol, Diethylether. Löslich in Trifluessigsäure.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 448-61-3
Summenformel C23H17BF4O
Molekulargewicht (g/mol) 396.19
MDL-Nummer MFCD00012001
InChI-Schlüssel VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triphenylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-triphenyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-triphenylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-triphenyl-, tetrafluoroborate 1-, 2,4,6-triphenyl-pyrylium tetrafluoroborate
PubChem CID 9930615
IUPAC-Name 2,4,6-Triphenylpyrylium; Tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=[O+]C(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 248°C to 254°C
Menge 100 g
Beilstein 3586533
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,ethyl alcohol,diethyl ether. Soluble in trifluroacetic acid.
Formelmasse 396.2
Reinheit (%) 97%