Learn More
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-Triazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15426407
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15426407 50 g 50 Gramm
15416407 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15426407 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33572.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1919-48-8 | Molecular Formula: C21H15N3O3 | Molecular Weight: 357.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1919-48-8
Summenformel C21H15N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 357.37
MDL-Nummer MFCD00006048
InChI-Schlüssel IYDYVVVAQKFGBS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15973
IUPAC-Name 2,4,6-triphenoxy-1,3,5-triazin
SMILES O(C1=CC=CC=C1)C1=NC(OC2=CC=CC=C2)=NC(OC2=CC=CC=C2)=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine
Schmelzpunkt 235°C to 236°C
Menge 50 g
Synonym triphenyl cyanurate, triphenoxy-s-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-triphenoxy, 2,4,6-triphenoxy-s-triazine, s-triazine, 2,4,6-triphenoxy, triphenoxy-1,3,5-triazine, 1,3,5-triazine,2,4,6-triphenoxy, triazine der., maybridge4_003089, 2,6-triphenoxy-s-triazine
Formelmasse 357.36
Reinheit (%) 96%