Learn More
2,4,6-Trimethylstyrol, 95 %, stab. mit 500 ppm 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,4,6-Trimethylstyrene is used as an intermediate to produce other chemicals like 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,4,6-Trimethylstyrol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Chemikalien wie 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethylphenyl)-ethanon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Trimethylstyrene |
| Namenshinweis | stabilized with 500ppm 4-tert-butylcatechol |
| Dichte | 0.908 |
| Siedepunkt | 208°C to 209°C |
| Flammpunkt | 75°C (167°F) |
| Brechungsindex | 1.5295 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1904365 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 146.23 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2,4,6-Trimethylstyrene
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylstyrene