Learn More
2,4,6-Trimethylstyrol, 95 %, stab. mit 500 ppm 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448546
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11448546
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15974.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 769-25-5 | C11H14 | 146.233 g/mol
2,4,6-Trimethylstyrene is used as an intermediate to produce other chemicals like 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trimethylstyrol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Chemikalien wie 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethylphenyl)-ethanon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 769-25-5
Summenformel C11H14
Molekulargewicht (g/mol) 146.233
MDL-Nummer MFCD00008613
InChI-Schlüssel PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylstyrene, 1,3,5-trimethyl-2-vinylbenzene, 2-vinylmesitylene, mesitylethylene, vinylmesitylene, styrene, 2,4,6-trimethyl, unii-89fv7yq871, benzene, 2-ethenyl-1,3,5-trimethyl, 2,6-trimethylstyrene, styrene,4,6-trimethyl
PubChem CID 13036
IUPAC-Name 2-ethenyl-1,3,5-trimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylstyrene
Namenshinweis stabilized with 500ppm 4-tert-butylcatechol
Dichte 0.908
Siedepunkt 208°C to 209°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.5295
Menge 5 g
Beilstein 1904365
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 95%