Learn More
2,4,6-Trimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11343096 1 g 1 Gramm
11353096 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10958.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 76195-82-9 | C9H15ClN2 | 186.68 g/mol
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trimethylphenylhydrazinhydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76195-82-9
Summenformel C9H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 186.68
MDL-Nummer MFCD00052268
InChI-Schlüssel XFGPCULNJGZRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylhydrazine hydrochloride, 2,4,6-trimethylphenylhydrazine hydrochloride, 1-mesitylhydrazine hydrochloride, 2,4,6-trimethylphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4,6-trimethylphenyl-, hydrochloride, mesityl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 2774883
IUPAC-Name (2,4,6-trimethylphenyl)hydrazine hydrochloride
SMILES Cl.CC1=CC(C)=C(NN)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽185°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3700289
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 186.69
Reinheit (%) 97%